Principaux documents
919586
Sigma-Aldrich
Sarcosine-13C3 methyl ester hydrochloride
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C3CH9NO2· HCl
Poids moléculaire :
142.56
Code UNSPSC :
12352106
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Essai
≥97% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+3
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable