91660
Tridodecylamine
≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
Trilaurylamine, Hydrogen ionophore I
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
≥97.0% (NT)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4578 (lit.)
n20/D 1.458
pb
220-228 °C/0.03 mmHg (lit.)
Densité
0.823 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCN(CCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H75N/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37(35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h4-36H2,1-3H3
Clé InChI
SWZDQOUHBYYPJD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Extraction of picolinic acid, citric acid, silver, mercury, selenium, zinc, cobalt, iron and succinic acid from aqueous solutions by using various organic solvents as diluents.
- Recovery of Remazol Red 3BS (R3BS) dye from wastewater via emulsion liquid membrane (ELM) process by using TDA as the carrier agent.
- Synthesis of gemini surfactant-based ionic liquids by reacting with dibromo alkanes.
Attention
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
374.0 °F
Point d'éclair (°C)
190 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter