912778
sBOX(iPr)
≥95%
Synonyme(s) :
Diisopropyl 2,2′-(cyclopropane-1,1-diyl)(4S,4′S)-bis(4,5-dihydrooxazole-4-carboxylate)
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥95%
Forme
(Powder or Solid or Chunks)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N1=C(OC[C@H]1C(=O)OC(C)C)C3(CC3)C2=N[C@@H](CO2)C(=O)OC(C)C
Clé InChI
JNHLVSXLRZSBTG-RYUDHWBXSA-N
Catégories apparentées
Application
Product can be used with our Synlectro electrochemistry platform (ESYNTH001)
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable