912476
(S)-AntPhos
≥97%
Synonyme(s) :
(S)-4-(Anthracen-9-yl)-3-(tert-butyl)-2,3-dihydrobenzo[d][1,3]oxaphosphole
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97%
Forme
powder
Pureté optique
ee: ≥99% (HPLC)
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Groupe fonctionnel
phosphine
Application
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable