908002
Palladium on calcium carbonate
Evonik Noblyst® P1152 5% Pd
Synonyme(s) :
Pd/CaCO3
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
>1120 °F
Contient
<3% water
Ampleur du marquage
5 wt. % loading (dry basis)
Poids
Unit weight excludes weight of water
Matrice
calcium carbonate support
Chaîne SMILES
[Ca++].[Pd++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/2CH2O3.Ca.Pd/c2*2-1(3)4;;/h2*(H2,2,3,4);;/q;;2*+2/p-4
Clé InChI
XGLHAVVVUOEGIO-UHFFFAOYSA-J
Application
- Aqueous Heck coupling and hydroarylation
- Reduction reactions
- Hydrogenation reactions
- hydrogenation of alkenes and alkynes
- hydrogenation of aromatic nitro groups to hydroxylamines
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable