Principaux documents
905445
Sigma-Aldrich
Pinacolyl alcohol-1,2-13C2
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
12C2C4H14O
Poids moléculaire :
102.15
Code UNSPSC :
12352001
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Essai
≥97% (CP)
Forme
liquid
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)[13CH](O)[13CH3]
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
78.8 °F - closed cup - (in analogy to similar products)
Point d'éclair (°C)
26 °C - closed cup - (in analogy to similar products)