Principaux documents
904856
Sigma-Aldrich
Methyl-13C,d3 boronic acid pinacol ester
≥99 atom % 13C, ≥98% D, ≥97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13CC6D3H12BO2
Poids moléculaire :
146.01
Code UNSPSC :
12352108
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
≥98% D
Pureté
≥97% (CP)
Forme
liquid
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
CC1(C)C(C)(C)OB([13C]([2H])([2H])[2H])O1
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable