904155
Sodium DL-3-hydroxybutyrate-3,4,4,4-d4 solution
1 mg/mL in water, ≥98 atom % D, ≥95% (CP)
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
≥95% (CP)
Forme
solution
Concentration
1 mg/mL in water
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+4
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[2H]C(C(O)([2H])CC(O[Na])=O)([2H])[2H]
Conditionnement
1 mL in ampule
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable