Principaux documents
901610
Sigma-Aldrich
Acide bromoacétique solution
1.0 M in DMF
Synonyme(s) :
2-Bromoethanoic acid
About This Item
Formule linéaire :
BrCH2COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Concentration
1.0 M in DMF
Indice de réfraction
n/D 1.4366
Densité
1.0264 g/mL
Groupe fonctionnel
bromo
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
BrCC(O)=O
InChI
1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
Clé InChI
KDPAWGWELVVRCH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Valuable building block offered as a solution in dimethylformamide for more convenient handling.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
85.0 °F
Point d'éclair (°C)
29.44 °C