Principaux documents
901440
Sigma-Aldrich
Triethylphosphine solution
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
Synonyme(s) :
PEt3, Triethylphosphorous solution
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)3P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.16
Numéro Beilstein :
969170
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352128
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
reaction type: Arylations
Concentration
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
Densité
0.843 g/mL
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
CCP(CC)CC
InChI
1S/C6H15P/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
Clé InChI
RXJKFRMDXUJTEX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Catalyst for:
  • Regioselective formation of alcohols from hydrocarbonylation of alkenes
  • Bronsted acid-assisted synthesis of dihydropyrones from aromatic aldehydes and allenoates
  • Silaboration of enynes
  • Conversion of phenylacetic acids to phenylacetonitriles of benzonitriles
  • Thermal decomposition of platinum and palladium naphthalenediyl
  • Asymmetrical Morita-Baylis-Hillman reaction
Offered as the 2-methyltetrahydrofuran solution for more convenient handling, triethylphosphine is a valuable ligand for:
  • Regioselective formation of alcohols from hydrocarbonylation of alkenes.
  • Bronsted acid-assisted synthesis of dihydropyrones from aromatic aldehydes and allenoates.
  • Silaboration of enynes.
  • Conversion of phenylacetic acids to phenylacetonitriles of benzonitriles.
  • Thermal decomposition of platinum and palladium naphthalenediyl.
  • Asymmetrical Morita-Baylis-Hillman reaction.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
8.6 °F
Point d'éclair (°C)
-13 °C