Principaux documents
900537
Sigma-Aldrich
Ethylenediamine-15N2
≥98 atom % 15N, ≥99% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
H215NCH2CH215NH2
Poids moléculaire :
62.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Pureté isotopique
≥98 atom % 15N
Pureté
≥99% (CP)
Forme
liquid
Changement de masse
M+2
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
100.4 °F
Point d'éclair (°C)
38 °C