900212
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
stabilized with octadecylamine ligands, fluorescence λem 645 nm, solid
Synonyme(s) :
Fluorescent nanocrystals, QDs
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney,Bone, Liver,Gastrointestinal tract,Immune system
Risques supp
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable