85390
Antimoussant en silicone
30% in H2O, emulsion
Synonyme(s) :
Silicone-based Antifoaming Agent
Forme
emulsion
Niveau de qualité
Concentration
10-150 mg/kg (efficient concentration)
30% in H2O
Viscosité
20-110 mPa.s(20 °C)
Pf
-1 °C
Solubilité
water: soluble at 20 °C (completely)(lit.)
Densité
0.999 g/cm3
Application(s)
cleaning products
Catégories apparentées
Description générale
L'antimoussant en silicone est une émulsion de faible viscosité qui contient 20 % d'ingrédient actif et 33 % de solides. Il est particulièrement utile dans les applications où le pH est critique, grâce à sa résistance aux acides et aux alcalis.
Application
L'antimoussant en silicone peut être utilisé pour mitiger la formation de mousse dans les auxiliaires textiles et les formulations contenant des tensioactifs employés dans les secteurs agrochimique, pétrochimique et des nettoyants. C'est aussi un antimoussant efficace pour le traitement des eaux usées.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3