806927
Silice
mesoporous SBA-16, <150 μm particle size, pore size 5 nm, Cubic pore morphology
Synonyme(s) :
Dioxyde de silicium
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99.9% trace metals basis
Forme
powder
Superficie
500-700 m2/g
Taille des particules
<150 μm
Dimension de pores
0.6-0.8 cm3/g pore volume
4-6 nm pore diameter
5 nm pore size
pb
2230 °C (lit.)
Pf
>1600 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable