Principaux documents
798924
Sigma-Aldrich
Acrylamide-13C3,2,3,3-d3
99 atom % 13C, 98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C3D3H2NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
77.07
Code UNSPSC :
41105319
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % D
Essai
98% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
protein expression: suitable
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
N[13C]([13C]([2H])=[13C]([2H])[2H])=O
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)/i1D2,2+1D,3+1
Clé InChI
HRPVXLWXLXDGHG-LJQSZPFLSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Organes cibles
Peripheral nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
280.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
138 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)