795658
Garg 3,4-pyridyne precursor
97%
Synonyme(s) :
4-(Trimethylsilyl)pyridin-3-yl trifluoromethanesulfonate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n/D 1.455
Densité
1.259 at 25 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
triflate
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[Si](C)(C)C1=C(OS(=O)(C(F)(F)F)=O)C=NC=C1
InChI
1S/C9H12F3NO3SSi/c1-18(2,3)8-4-5-13-6-7(8)16-17(14,15)9(10,11)12/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
HJIBLRJECSPWKZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Conditionnement
Autres remarques
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable