Principaux documents
777056
Sigma-Aldrich
5′-Bromo-2,2′-bithiophene-5-carboxaldehyde
97%
Synonyme(s) :
5′-Bromo-2,2′-bithienyl-5-carboxaldehyde, 5′-Bromo-2,2′-bithiophene-5-carbaldehyde, 5′-Bromo-[2,2′]bithiophene-5-carboxaldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H5BrOS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
140-145 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
bromo
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
BrC1=CC=C(C2=CC=C(C([H])=O)S2)S1
InChI
1S/C9H5BrOS2/c10-9-4-3-8(13-9)7-2-1-6(5-11)12-7/h1-5H
Clé InChI
NTHMTYNJFSUBMF-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable