Principaux documents
776939
Sigma-Aldrich
5-Aminopyridine-2-carboxylic acid
96%
Synonyme(s) :
5-amino-2-pyridinecarboxylic acid, 5-Amino-2-picolinic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H6N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
96%
Forme
solid
Pf
218-223 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(nc1)C(O)=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-4-1-2-5(6(9)10)8-3-4/h1-3H,7H2,(H,9,10)
Clé InChI
WDJARUKOMOGTHA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable