Principaux documents
772194
Sigma-Aldrich
Phenyl α-D-thiomannopyranoside
97%
Synonyme(s) :
Phenyl 1-thio-α-D-mannopyranoside
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H16O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Activité optique
[α]22/D +254°, c = 0.5% in methanol
Pf
126-131 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](SC2=CC=CC=C2)O[C@H](CO)[C@H]1O
InChI
1S/C12H16O5S/c13-6-8-9(14)10(15)11(16)12(17-8)18-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-16H,6H2/t8-,9-,10+,11+,12-/m1/s1
Clé InChI
OVLYAISOYPJBLU-LDMBFOFVSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable