Principaux documents
76840
Sigma-Aldrich
Pentamethyldisiloxane
≥95.0%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H16OSi2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.35
Beilstein:
1734568
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥95.0%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.373
pb
86 °C (lit.)
Densité
0.760 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H][Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H16OSi2/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,1-5H3
Clé InChI
AOJHDNSYXUZCCE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-2.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-19 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Sijia Zheng et al.
Macromolecular rapid communications, 42(5), e2000375-e2000375 (2020-08-15)
Most silicone elastomers are thermosets. As a response to the new paradigm of polymer recyclability, the development of silicone elastomers that can be reversibly and repeatedly cured and uncrosslinked using redox conditions is reported. Thiopropyl-modified silicones are oxidized to elastomers