767719
Mytilus edulis foot protein-1
10 mg/mL (in 1% citric acid)
Synonyme(s) :
MEFP-1
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥90%
Niveau de qualité
Forme
liquid
Concentration
10 mg/mL (in 1% citric acid)
Indice de réfraction
n20/D 1.335
Point d'ébullition
100-102 °C/760 mmHg
Densité
1.008 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Application
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available