Principaux documents
767123
Sigma-Aldrich
Polyester bis-MPA dendron, 16 hydroxyl, 1 thiol
generation 4
About This Item
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
Description
hydroxyl surface groups
Niveau de qualité
Forme
solid
Poids mol.
generation 4
Caractéristiques
focal point thiol
Nb de groupes de surface
16
Pf
315-340 °C
Température de stockage
−20°C
Description générale
calculated mol. wt. 1819.9
Application
Thiol dendrons can be conjugated to varius noble surfaces or coupled to unsaturated carbon-carbon bonds using various radical initiators.
Autres remarques
Bis-MPA = 2,2-Bis(hydroxyl-methyl)propionic acid
Informations légales
Manufactured by Polymer Factory Sweden AB
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available