755087
Cadmium(II) acetate
anhydrous, 99.995%
Synonyme(s) :
Cadmium(II) acetate, Acetic acid, cadmium salt, Bis(acetoxy)cadmium, Cadmium acetate, Cadmium diacetate, Cadmium ethanoate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Pureté
99.995%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: cadmium
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Pf
255-273 °C
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
CC(=O)O[Cd]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Cd/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
Clé InChI
LHQLJMJLROMYRN-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 1 Oral
Organes cibles
Kidney,Bone
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable