Principaux documents
749389
Sigma-Aldrich
Fumaric acid-1,4-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
HOO13CCH=CH13COOH
Poids moléculaire :
118.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
powder
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
298-300 (subl) (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
O[13C](/C=C/[13C](O)=O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+/i3+1,4+1
Clé InChI
VZCYOOQTPOCHFL-ZWWDXPBASA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
446.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
230 °C - closed cup