Principaux documents
749087
Sigma-Aldrich
5-Thiazole boronic acid MIDA ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H9BN2O4S
Poids moléculaire :
240.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Niveau de qualité
Pf
172-178 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cncs2
InChI
1S/C8H9BN2O4S/c1-11-3-7(12)14-9(15-8(13)4-11)6-2-10-5-16-6/h2,5H,3-4H2,1H3
Clé InChI
JHLBEKAIQFBSNV-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable