Principaux documents
745731
Sigma-Aldrich
Dipropargylamine
97%
Synonyme(s) :
4-Azahepta-1,6-diyne, N,N-Di(prop-2-ynyl)amine, N-(2-Propyn-1-yl)-2-propyn-1-amine, N-(2-Propynyl)-2-propyn-1-amine, Di-2-propynylamine, NSC 80652
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H7N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
93.13
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.477
Densité
0.900 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
C#CCNCC#C
InChI
1S/C6H7N/c1-3-5-7-6-4-2/h1-2,7H,5-6H2
Clé InChI
RGSODMOUXWISAG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
115.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
46.11 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Kristen Bennett et al.
Applied and environmental microbiology, 82(8), 2270-2279 (2016-01-31)
Nitrosomonas europaea is an aerobic nitrifying bacterium that oxidizes ammonia (NH3) to nitrite (NO2 (-)) through the sequential activities of ammonia monooxygenase (AMO) and hydroxylamine dehydrogenase (HAO). Many alkynes are mechanism-based inactivators of AMO, and here we describe an activity-based