Principaux documents
745650
Sigma-Aldrich
Acetyl chloride-13C2,d3
98 atom % D, 99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonyme(s) :
13C,D labeled acetyl chloride
About This Item
Formule linéaire :
13CD313COCl
Poids moléculaire :
83.50
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % D
Pureté
99% (CP)
Forme
liquid
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES 
O=[13C]([13C]([2H])([2H])[2H])Cl
InChI
1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3/i1+1D3,2+1
Clé InChI
WETWJCDKMRHUPV-SCDGQEOFSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
41.0 °F
Point d'éclair (°C)
5 °C