Principaux documents
741086
Sigma-Aldrich
Glyceryl 1-oleate-13C18-2,3-dioleate
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonyme(s) :
Triolein-(1-oleate-13C18)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C18C39H104O6
Poids moléculaire :
903.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
97% (CP)
Forme
liquid
Point d'ébullition
235-240 °C/18 mmHg (lit.)
Densité
0.93 g/mL (lit.)
Changement de masse
M+18
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(CO[13C](=O)[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]\[13CH]=[13CH]/[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3])OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-/i1+1,4+1,7+1,10+1,13+1,16+1,19+1,22+1,25+1,28+1,31+1,34+1,37+1,40+1,43+1,46+1,49+1,55+1
Clé InChI
PHYFQTYBJUILEZ-UMEQFEBFSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
awg
Point d'éclair (°F)
626.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
330.0 °C - closed cup