737143
Progesterone-2,3,4-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonyme(s) :
4-Pregnene-3,20-dione-2,3,4-13C3
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Pureté
98% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
128-132 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=[13CH][13C](=O)[13CH2]C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1/i8+1,12+1,15+1
Clé InChI
RJKFOVLPORLFTN-TZDZRSEPSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable