Key Documents
734462
Sigma-Aldrich
Methyl 2-(chloromethyl)acrylate
contains ≤0.5% BHT as inhibitor, 95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H7ClO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
liquid
Contient
≤0.5% BHT as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.455
Densité
1.150 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
chloro
ester
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)C(=C)CCl
InChI
1S/C5H7ClO2/c1-4(3-6)5(7)8-2/h1,3H2,2H3
Clé InChI
NYMDTEIPYQNXIL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
145.0 °F
Point d'éclair (°C)
62.77 °C