733741
Triphenyl phosphate solution
NMR reference standard, 0.0485 M in acetone-d6 (99.9 atom % D), NMR tube size 3 mm × 8 in.
About This Item
Produits recommandés
Qualité
NMR reference standard
Niveau de qualité
Forme
solution
Concentration
0.0485 M in acetone-d6 (99.9 atom % D)
Technique(s)
NMR: suitable
Taille du tube de RMN
3 mm × 8 in.
Chaîne SMILES
O=P(Oc1ccccc1)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3
InChI
1S/C18H15O4P/c19-23(20-16-10-4-1-5-11-16,21-17-12-6-2-7-13-17)22-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Clé InChI
XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
Quantité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-2.2 °F
Point d'éclair (°C)
-19 °C