733504
Bismuth selenide
granular (melted), ≥99.995% trace metals basis
Synonyme(s) :
Dibismuth triselenide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99.995% trace metals basis
Forme
granular (melted)
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Pf
710 °C (lit.)
Autre catégorie plus écologique
, Enabling
Chaîne SMILES
[Se]=[Bi][Se][Bi]=[Se]
InChI
1S/2Bi.3Se
Clé InChI
OMEPJWROJCQMMU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable