730734
Trimethylgallium
packaged for use in deposition systems
Synonyme(s) :
Me3Ga, TMGa, TMG
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
core: gallium
pb
92.5 °C/760 mmHg (lit.)
Pf
-15.8 °C (lit.)
Densité
1.132 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
C[Ga](C)C
InChI
1S/3CH3.Ga/h3*1H3;
Clé InChI
XCZXGTMEAKBVPV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3