Principaux documents
729949
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-(1,1-difluoroethyl)benzene
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H7BrF2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.503
Densité
1.495 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
Chaîne SMILES 
CC(F)(F)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H7BrF2/c1-8(10,11)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5H,1H3
Clé InChI
QXIBKCFAFRHORF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
180.0 °F
Point d'éclair (°C)
82.2 °C