Principaux documents
728969
Sigma-Aldrich
3-Bromodiphenyl ether
97%
Synonyme(s) :
1-Bromo-3-phenoxybenzene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H9BrO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.608
Densité
1.371 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
bromo
phenoxy
Chaîne SMILES 
Brc1cccc(Oc2ccccc2)c1
InChI
1S/C12H9BrO/c13-10-5-4-8-12(9-10)14-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H
Clé InChI
AHDAKFFMKLQPTD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable