Principaux documents
722626
Sigma-Aldrich
Isoquinoline-5-carboxylic acid
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H7NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
275-280 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cccc2cnccc12
InChI
1S/C10H7NO2/c12-10(13)9-3-1-2-7-6-11-5-4-8(7)9/h1-6H,(H,12,13)
Clé InChI
ZIPLFLRGHZAXSJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable