Principaux documents
714372
Sigma-Aldrich
Methyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H4ClF3N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.57
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.468
Densité
1.491 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
chloro
ester
fluoro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1cnc(Cl)nc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4ClF3N2O2/c1-15-5(14)3-2-12-6(8)13-4(3)7(9,10)11/h2H,1H3
Clé InChI
VLUBJYUOPNGBOQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable