Principaux documents
711314
Sigma-Aldrich
Methyl(triphenylphosphine)gold(I)
98%
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)3P · AuCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
474.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: gold
reagent type: catalyst
Pf
158 °C (dec.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[Au].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15P.CH3.Au/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;/h1-15H;1H3;
Clé InChI
GTYPEKWTQNTEKM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable