709980
Ethyl methyl sulfone
for energy applications, 97%
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Point d'ébullition
239 °C (lit.)
Pf
32-37 °C
Densité
1.1 g/cm3
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES
CCS(C)(=O)=O
InChI
1S/C3H8O2S/c1-3-6(2,4)5/h3H2,1-2H3
Clé InChI
YBJCDTIWNDBNTM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 18(1), 156-163 (2016-11-20)
Batteries based on cathode materials that operate at high cathode potentials, such as LiNi
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(23), 12100-12111 (2019-04-26)
To achieve a sustainable-energy society in the future, next-generation highly efficient energy storage technologies, particularly those based on multivalent metal negative electrodes, are urgently required to be developed. Magnesium rechargeable batteries (MRBs) are promising options owing to the many advantageous