Principaux documents
707740
Sigma-Aldrich
Methyl acetate-2-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
13CH3COOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
75.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
97% (CP)
Forme
liquid
Point d'ébullition
57-58 °C
Pf
-98 °C
Densité
0.944 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
COC([13CH3])=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3/i1+1
Clé InChI
KXKVLQRXCPHEJC-OUBTZVSYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
14.0 °F
Point d'éclair (°C)
-10 °C