Principaux documents
707716
Sigma-Aldrich
N-Methyl-13C,d3-3-piperidinol
99 atom % 13C, 98 atom % D, 98% (CP)
Synonyme(s) :
1-Methyl-13C,d3-3-piperidinol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C513CH10D3NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
119.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % D
Pureté
98% (CP)
Forme
liquid
Point d'ébullition
76-78 °C/11 mmHg
Densité
1.033 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H][13C]([2H])([2H])N1CCCC(O)C1
InChI
1S/C6H13NO/c1-7-4-2-3-6(8)5-7/h6,8H,2-5H2,1H3/i1+1D3
Clé InChI
UKANCZCEGQDKGF-KQORAOOSSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
158.0 °F
Point d'éclair (°C)
70 °C