Principaux documents
706566
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloro-5-iodopyrimidine
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4HCl2IN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.87
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
powder
Pf
65-69 °C
Groupe fonctionnel
chloro
iodo
Chaîne SMILES 
Clc1ncc(I)c(Cl)n1
InChI
1S/C4HCl2IN2/c5-3-2(7)1-8-4(6)9-3/h1H
Clé InChI
RGJNPJRAXMSHKN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves