Principaux documents
705667
Sigma-Aldrich
1,3,7-Trimethyluric acid-2,4,5,6-13C4-1,3,9-15N3
≥98 atom %, ≥98% (CP)
Synonyme(s) :
2,6,8-Trihydroxy-1,3,7-trimethylpurine-13C4,15N3 (2,4,5,6-13C4, 1,3,9-15N3)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C4C4H1015N3NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Pureté isotopique
≥98 atom %
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
>300 °C
Changement de masse
M+7
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CN1C(=O)[15NH][13C]2=[13C]1[13C](=O)[15N](C)[13C](=O)[15N]2C
InChI
1S/C8H10N4O3/c1-10-4-5(9-7(10)14)11(2)8(15)12(3)6(4)13/h1-3H3,(H,9,14)/i4+1,5+1,6+1,8+1,9+1,11+1,12+1
Clé InChI
BYXCFUMGEBZDDI-TWHZHSGKSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable