Principaux documents
703621
Sigma-Aldrich
L-Malic acid-1-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonyme(s) :
L-Hydroxybutanedioic acid-1-13C
About This Item
Formule linéaire :
HO213CCH(OH)CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51113400
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
97% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
101-103  °C
Changement de masse
M+1
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[C@@H](CC(O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i4+1
Clé InChI
BJEPYKJPYRNKOW-GZPBOPPUSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable