Principaux documents
700452
Sigma-Aldrich
α,α-Trehalose-1,1′-d2
98 atom % D, 97% (CP)
Synonyme(s) :
α-D-Glucopyranosyl-1-d-α-D-glucopyranoside-1-d, D-Trehalose-1,1′-d2
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12D2H20O11
Poids moléculaire :
344.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
97% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[2H][C@@]1(O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)O[C@@]2([2H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-/m1/s1/i11D,12D
Clé InChI
HDTRYLNUVZCQOY-ZYLFEKHBSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1