Principaux documents
699675
Sigma-Aldrich
Methyl acetopyruvate
97%
Synonyme(s) :
1-Methoxy-1,2,4-pentanetrione, Methyl β-acetylpyruvate, Methyl 2,4-dioxopentanoate, Methyl 2,4-dioxovalerate, Methyl 3-acetylpyruvate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H8O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.13
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
powder
Pf
60-65 °C
Groupe fonctionnel
ester
ketone
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)C(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C6H8O4/c1-4(7)3-5(8)6(9)10-2/h3H2,1-2H3
Clé InChI
OMHOEQINEXASKE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable