Key Documents
698466
Sigma-Aldrich
Triisopropylphosphonium tetrafluoroborate
97%
Synonyme(s) :
Tris(1-methylethyl)phosphine tetrafluoroborate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H22BF4P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.05
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
F[B-](F)(F)F.CC(C)[PH+](C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C9H21P.BF4/c1-7(2)10(8(3)4)9(5)6;2-1(3,4)5/h7-9H,1-6H3;/q;-1/p+1
Clé InChI
KGBIZABAOCDZNU-UHFFFAOYSA-O
Application
Reactant for:
  • Synthesis of triisopropylphosphine complexes of ruthenium(II)
  • Imine hydrogenation
  • Dihydride and alkene-η6-arene complexes
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable