Principaux documents
696471
Sigma-Aldrich
4-Oxo-TEMPO-1-15N
98 atom % 15N
Synonyme(s) :
4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-15N-1-oxyl, TEMPONE-1-15N
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H1615NO2
Poids moléculaire :
171.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Forme
solid
Poids mol.
171.22 (atom % calculation)
Pf
35 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1(C)CC(=O)CC(C)(C)[15N]1[O]
InChI
1S/C9H16NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h5-6H2,1-4H3/i10+1
Clé InChI
WSGDRFHJFJRSFY-DETAZLGJSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable