694967
N-(2-Aminoethyl)-4-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
97%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
111-115 °C
Groupe fonctionnel
amine
fluoro
Chaîne SMILES
NCCNS(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H11F3N2O2S/c10-9(11,12)7-1-3-8(4-2-7)17(15,16)14-6-5-13/h1-4,14H,5-6,13H2
Clé InChI
HOVKSPHQQLXZON-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable