694460
3,3′′′-Dihexyl-2,2′:5′,2′′:5′′,2′′′-quarterthiophene
95%
Synonyme(s) :
α,ω-Dihexylquaterthiophene, 5,5′-Bis(3-hexyl-2-thienyl)-2,2′-bithiophene, DH-4T
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
solid
Score du produit alternatif plus écologique
old score: 82
new score: 24
Find out more about DOZN™ Scoring
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Pf
25-29 °C
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
CCCCCCc1ccsc1-c2ccc(s2)-c3ccc(s3)-c4sccc4CCCCCC
InChI
1S/C28H34S4/c1-3-5-7-9-11-21-17-19-29-27(21)25-15-13-23(31-25)24-14-16-26(32-24)28-22(18-20-30-28)12-10-8-6-4-2/h13-20H,3-12H2,1-2H3
Clé InChI
MLDVGCCQHBDHDR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C